1.37123
Benzalkonium chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
viscous liquid
envase
pkg of 1 kg
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Due to a defined C12:C14 ratio with high batch-to-batch consistency, Benzalkonium chloride Emprove® Expert provides higher solubility and antimicrobial activity. It can be used in combination with thimerosal, disodium edetate and benzyl alcohol to further increase antimicrobial activity.
This product is also available as 50% aqueous solution (Art.No. 137124).
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.