Documentos clave
13-118
Sigma-Aldrich
Subunidad GST-NFκB p50 (δ434-969)
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography.
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
General description
N-terminal etiquetado con GST, NFkB recombinante humano, subunidad p50 (D434-969), expresado en E. coli. Purificado mediante cromatografía en glutatión-agarosa. PM = 74 kDa.
Application
Ensayo de unión al ADN
Quality
Evaluada sistemáticamente en un ensayo de unión al ADN
Physical form
Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, EGTA 0,1 mM, βmercaptoetanol al 0,1 %, Brij-35 al 0,03 %, PMSF 0,2 mM , benzamidina 1 mM y 50 % de glicerol
Storage and Stability
1 año a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c