F8402
Monoclonal Anti-CD31 (PECAM-1)−FITC antibody produced in mouse
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-CD31, Anti-PECAM-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
WM-59, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 130-140 kDa
reactividad de especies
human
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PECAM1(5175)
Descripción general
Especificidad
5th Workshop: code No. P025
Inmunógeno
Aplicación
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
- DAB based-immunohistochemistry
- direct immunofluorescent staining
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- flow cytometry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)