Documentos clave
1.12516
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
Sinónimos:
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Y(NO3)3 · 6 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
383.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-802-6
NACRES:
NA.22
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
51.8 °C
solubilidad
2304 g/L
densidad
1.1 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1100 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Y+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Clave InChI
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable