Documentos clave
1.08418
Supelco
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Sinónimos:
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
205-358-3
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Titriplex® III, for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
ISO
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
Titripur®
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reaction type: Complexometric reactions
técnicas
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Quelante de cationes divalentes. Inhibe las enzimas, como las metaloproteasas, que requieren cationes divalentes para ser activas.
Ligadura / enlace
Sustituye a: EX0539; EX0539-3; EX0539-1; EX0539-5
Otras notas
Eliminación del agua de cristalización: 110 °C
Información legal
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para sulfitos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Método: determinación fotométrica con ácido 2,2'-dinitro-5,5'-ditiodibenzoico (reactivo de Ellman)
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Ver todo