Merck
1.04871
SAFC
Dihidrógeno fosfato de potasio
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPC, NF, E 340
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de potasio monobasic, Ortofosfato monopotásico, bifosfato de potasio, fosfato de potasio monobásico, Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Fórmula lineal:
KH2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E340
EC Index Number:
231-913-4
agency
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
form
crystalline
solid
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El hidrogenofosfato de potasio es un ingrediente de uso habitual en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. En las aplicaciones farmacéuticas, el hidrogenofosfato de potasio se utiliza principalmente como amortiguador.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c