Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
concentration
98-100%
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%, sulfite (SO32-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| concentration 98-100% | concentration - | concentration - | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| assay ≥98% (alkalimetric) | assay - | assay - | assay - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido fórmico
signalword
Danger
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia