Saltar a
5.33002
Formic acid
greener alternative
Alternativa más ecológica
98%-100%, for LC-MS LiChropur
Sinónimos:
Ácido fórmico, Ácido metanoico, ácido formílico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Assay:
≥98% (acidimetric)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido fórmico al 98%-100 %, for LC-MS LiChropur
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChropur
assay
≥98% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤5.0 ppm, Ca: ≤10 ppm, Cu: ≤1.0 ppm, Fe: ≤5.0 ppm, K: ≤5.0 ppm, Mg: ≤2.0 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤5.0 ppm
application(s)
PFAS testing
SMILES string
OC=O
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
El ácido fórmico (FA) al 98 - 100 % es un componente de fase móvil utilizado en el sistema de cromatografía líquida − espectrometría de masas (LC-MS) para la identificación de los ácidos grasos de cultivos de semillas oleaginosas. También puede utilizarse en el análisis cuantitativo-cualitativo de compuestos fenólicos del pasto de trigo.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido fórmico al 98%-100 %
signalword
Danger
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. this product has kosher?
    1 answer
    1. This product is not Kosher. Please see the link below to review a Kosher product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w248703
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf