Documentos clave
1.08424
Supelco
Titriplex® IV
suitable for titration
Sinónimos:
Titriplex® IV
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22N2O8 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
346.33 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
236-308-9
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
mp
213 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
InChI key
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Analysis Note
Ensayo (complexométrico, calculado como sustancia anhidra): ≥ 99,0 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,01 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Cenizas sulfatadas: ≤ 0,1 %
Agua (según Karl Fischer): 4,8 - 5,8 %
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c