319945
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent, for complexometry, 98%
Sinónimos:
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel™-CD, DCTA
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
for complexometry
Nivel de calidad
Ensayo
97.5-100.5%
98%
Formulario
powder
residuo de ign.
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
Clave InChI
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)