Saltar a
1.06522
Disolución de lactato de sodio (S)
about 50%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
50%
pH
6.5-9.0 ( in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
density
1.263 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El lactato de sodio se utiliza normalmente como conservante, ajustador del pH y agente de carga en las formulaciones farmacéuticas. También se utiliza como conservante en la industria alimentaria.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, la disolución Emprove® Expert de sodio-(S)-lactato al 50 % aproximadamente es especialmente adecuada para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
106645100366106281
description
about 50%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
description
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
description
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
description
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
concentration
50%
concentration
-
concentration
90%
concentration
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur.
agency
USP
form
liquid
form
fine powder
form
liquid
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
1.263 g/cm3 at 20 °C
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia