Documentos clave
1.06645
SAFC
Sulfato de sodio
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-820-9
Agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
fine powder
tamaño de partícula
(see specification)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El sulfato de sodio anhidro es la forma anhidra de la sal de sodio del ácido sulfúrico, y puede utilizarse como tampón y modificador del pH o como sal mineral.
El sulfato de sodio en polvo fino anhidro Emprove® Essential se utiliza principalmente en aplicaciones farmacéuticas muy reguladas.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable