Saltar a
1.00366
Ácido (S)-láctico
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
Sinónimos:
Ácido L-(+)-Láctico, Ácido (S-2-hidroxipropiónico, Ácido sarcoláctico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
E Number:
E270
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
90%
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
122 °C/20 hPa
mp
18 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido láctico se utiliza como acidificante en formulaciones de administración por vía oral, tópica y parenteral.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el ácido (S)-láctico aproximadamente al 90 % Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1356734PHR3879L1750
concentration
90%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to USP 1356734
agency
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido (S)-láctico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..