1.06441
Sodium fluoride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sodium fluoride
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
Línea del producto
EMPROVE® API
Formulario
crystals
potencia
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
densidad
2.8 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable