Merck
1.05040
SAFC
Yoduro de potasio
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
KI
Número de CAS:
Peso molecular:
166.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-659-4
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
bulk density
1500 kg/m3
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Ofrecemos conocimientos de producción líderes en el sector y un completo soporte normativo para API de gran calidad, respaldados por casi 200 años de experiencia. Desde una completa cartera de folatos innovadores hasta una síntesis personalizada, nuestras soluciones personalizadas y escalables satisfacen sus requisitos de producción específicos. Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El yoduro de potasio se utiliza en medicina para tratar la disfunción tiroidea, como fuente de yoduro en la nutrición clínica y en los suplementos alimenticios. El yoduro de potasio Emprove® API se fabrica de acuerdo con las directrices de la ICH Q7. Se dispone de un CEP y DMF estadounidense.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.