Saltar a
1.06449
Sodium fluoride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sodium fluoride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaF
Número CAS:
Peso molecular:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-667-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (precipitation titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 1077 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (precipitation titration)
form
crystals
potency
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% In water insoluble matter, ≤0.04% Free alkali (as NaOH), ≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
loss
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, sulfite (SO32-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.004%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, excess alkali (as NaOH): ≤0.04%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 0.04 %
Free acid (as hydrofloric acid): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.075 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.004 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C, 4 h): ≤ 0.2 %
Other Notes
Replaces: SX0550-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium fluoride
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)