1.06301
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
CellPrime® rTrypsin, Parenzyme
Formulario
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
10 g/L
densidad aparente
200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Información legal
producto comparable
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La fabricación de vacunas víricas a medida aborda los retos específicos del virus mediante la colaboración.