Documentos clave
1.05286
Millipore
Líquido de enjuague de membrana de filtración (USP)
GranuCult®, suitable for microbiology
Sinónimos:
Líquido de enjuague, Líquido de enjuague para filtración por membrana, enjuague líquido para membranas de filtración
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
USP
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
dry media (Tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
El líquido de enjuague de la membrana de filtración se utiliza para enjuagar la membrana con el fin de eliminar los restos de materiales de las muestras líquidas. Se recomienda utilizar el líquido de enjuague si la muestra contiene hidrocarburos superiores como la vaselina o la parafina, o grasas. Las concentraciones equilibradas de nutrientes en el líquido evitan que los microorganismos retenidos por el filtro queden expuestos a un choque fisiológico, lo que les permite crecer rápidamente. El detergente polisorbato 80 asegura la emulsificación de carbohidratos y grasas sin afectar seriamente a los microorganismos. Si la muestra contiene grandes cantidades de estos compuestos, puede agregarse más polisorbato 80 (Tween® 80) (hasta 9,0 g/litro) según las recomendaciones de la USP antes de filtrar el caldo.
Application
El líquido de enjuague de la membrana de filtración se utiliza como líquido de enjuague en el procedimiento de filtración a través de membrana.
Features and Benefits
  • GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
  • Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglomeración mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): amarillo
Valor de pH (25 °C): 6,7 - 7,1
Crecimiento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): +
Crecimiento (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): +
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Crecimiento (Citrobacter freundii ATCC 8090): +
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Incubación: 18 - 24 horas.; 35 °C; siembra en estría en condiciones aerobias en agar nutritivo estándar I.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3