Documentos
STBMRFA34
Millipore
LÍQUIDO A
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
About This Item
UNSPSC Code:
41106214
NACRES:
NB.22
agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Quality Level
description
For rinsing and dilution
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
screw cap with septum
packaging
bottle of
bottle volume
300 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
suitability
nonselective for
General description
El líquido A es un tampón de enjuague general que cumple lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. El producto es un líquido transparente incoloro con un pH de 7,1 ± 0,2 a 25°C. Puede conservarse a 2 - 25°C protegido de la luz durante 12 meses. Cada botella tiene un tapón de rosca con un cierre de membrana de goma que reduce al mínimo los riesgos de contaminación cruzada y que optimiza los procedimientos de desinfección.
Application
El líquido A se utiliza para enjuagar las disoluciones acuosas durante los ensayos de esterilidad mediante filtración a través de membrana. También se utiliza para diluir sólidos solubles para la misma aplicación. Este producto se recomienda también como líquido de enjuague para la filtración a través de membrana de productos no estériles. Excelente para disolver o diluir muestras, reconstituir microorganismos comerciales o como un medio de transporte para los microorganismos.
Ensayos de esterilidad
Análisis de la biocarga
Packaging
Paquete de 4 botellas, cada una con 300 ml de líquido A.
Components
Tapón de rosca con membrana de goma
Culture Medium
Líquido A
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c