Merck
1.09666
Ciclohexano
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ciclohexano, Hexahidrobenzeno, Hexametileno, Nafteno
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
UNSPSC Code:
12191504
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-806-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
eCl@ss:
39010606
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.01% Ethanol (GC), ≤0.01% Water, ≤0.05% Aromatics (as benzene), ≤0.05% Cyclohexene (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCC1
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
Cyclohexane can be used as a solvent in the synthesis of:
  • POSS-HCCP Freestanding Films (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane and Hexachlorocyclotriphosphazene) and Thin-Film Composite (TFC) membranes.
  • Cyclomatrix polyphosphazene films via nonaqueous interfacial polymerization.
  • Thin-film composite membranes such as MDHB-HCCP (m-dihydroxybenzene and hexachlorocyclotriphosphazene) and THB-HCCP (1,3,5-trihydroxybenzene and hexachlorocyclotriphosphazene).
Other Notes
Descubra EMSURE , - ¡para estar más que seguro!
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciclohexano
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-20 °C - closed cup
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)