1.02754
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth Halal
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, JP 5.02
About This Item
Productos recomendados
agency
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Quality Level
sterility
irradiated
form
granular
feature
granulated
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Peptones provide nitrogen, vitamins, and minerals for the growing microflora. The natural sugars, derived from the peptones promote bacterial growth, and sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium.
Application
The media is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples and for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Artículos
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.