1.46332
Caldo de peptona vegetal
pkg of 10 L bag with MPC connector, triple-bagged for Mediafill testing
Sinónimos:
VPB, TSB de origen no animal
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Formulario
liquid (ready-to-use)
Características
ready-to-use
envase
pkg of 10 L bag with MPC connector
técnicas
cell counting: suitable (total microorganisms)
media fill: suitable
pH
7.3 (20.0 °C in H2O)
idoneidad
suitable for (Mediafill testing)
nonselective for
aplicaciones
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
Descripción general
Presentación: Bolsa de 10 l con conector MPC y bolsa triple
Sinónimo: VPB, TSB de origen no animal
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Contenido relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.