1.04326
Caldo de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Sinónimos:
Caldo CASO, Caldo de hidrolizado de caseína y de soja, Caldo de soja y caseína, Caldo triptona soja, TSB
About This Item
Productos recomendados
agency
EP
ISO
JP
USP
Quality Level
reg. compliance
FDA BAM
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Artículos
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.