1.04316
Agua de peptona tamponada
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
Sinónimos:
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP
About This Item
Productos recomendados
agency
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
Quality Level
reg. compliance
FDA BAM
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for bacteria
Categorías relacionadas
General description
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Artículos
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.