Documentos clave
1.02375
Supelco
N,N-Dimetilformamida
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
bp:
153 °C (lit.)
presión de vapor:
2.7 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
lim. expl.
15.2 %
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.