Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
≥99.5 % (v/v)
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
format
neat
greener alternative category
, Aligned
SMILES string
CCO
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Debido sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el etanol absoluto Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥99.5 % (v/v) | concentration 95.1-96.9 % (v/v), 96% | concentration 92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C), 95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C), 95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C), 96% | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) environmental |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, Ph. Eur. | agency ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay ≥99.2% (m/m) | assay 92.6-95.2% (m/m) | assay 92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m), 92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m) | assay ≥99.9% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..