1.02371
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Etanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
potencia
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
19 %, 60 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 12 °C
Formato
neat
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Typically used for extraction and GC analysis using ECD and FID.
Otras notas
Nota al pie de página
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C