Documentos clave
1.10972
Supelco
Acetato de etilo
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
205-500-4
NACRES:
NA.03
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
potencia
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
85.3 g/L
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicación
Ethyl acetate can be used as a:
  • Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.
  • Rinsing solvent for glassware.
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of phthalates in milk and milk products by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Sorensen LK
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(7), 1135-1114 (2006)
Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17?-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater
Matamoros V, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 196, 161-116 (2009)