Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
1.11727
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NA.03
product name
Etanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
gradient grade
gradient grade
Quality Level
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. El etanol es un disolvente verde medioambientalmente preferible y, por lo tanto, se alinea con los "Disolventes y auxiliares más seguros" y el "Uso de materias primas renovables". Pulse aquí si desea más información.
Con su elevado grado de transmitancia UV, bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y bajo nivel de residuos de evaporación, los disolventes LiChrosolv son ideales para separaciones reproducibles. Dado que las separaciones se llevan a cabo bajo condiciones de gradiente de HPLC analítica, ofrecemos disolventes en «calidades de gradiente e isocrática». Esto permite reducir al mínimo el efecto gradiente del disolvente implicado.
Application
El etanol se utiliza como disolvente:
  • Para preparar disoluciones patrón de reserva y de trabajo de la fenpropatrina y de la bifentrina.
  • en disolventes alternativos y sostenibles para la química analítica verde.
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Footnote
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Ombeline C, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 31, 100510-100510 (2021)
Enantiomeric resolution of pyrethroids by high-performance liquid chromatography with diode-laser polarimetric detection.
Snchez, F Garca et al.
Journal of Chromatography A, 754, 97-102 (1996)
Artículos
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Ver todo
Protocolos
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
Ver todo