Documentos clave
1.01534
Supelco
Silver sulfate
extra pure
Sinónimos:
Silver sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ag2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
311.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-653-7
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
potencia
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
técnicas
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
solubilidad
8 g/L
densidad
5.45 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1200 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Clave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.3 %
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable