Merck
1.01131
SAFC
Ammonium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 503
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)HCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
79.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número E:
E503
Número índice de la CE:
213-911-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
67 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensayo
99.0-101.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
1576 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Ammonium hydrogen carbonate is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.