Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
concentration
2 M
technique(s)
protein expression: suitable
color
clear colorless
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
room temp
General description
Seppro™ Ammonium Bicarbonate Buffer is an effective buffer for protein digestion and deglycosylation reaction. It may be used to coat 2D and 3D electrophoretic gel pieces during digestion of proteins and proteomes. The ammonium bicarbonate buffer also provides moisture during enzymatic cleavage. Ammonium bicarbonate buffer regulates the microenvironmental pH of immobilized cephalosporin C acylase (CCA) for the catalysis of cephalosporin C (CPC) in a batch stirred tank reactor (STR).
Application
Legal Information
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?