Documentos clave
1.01116
Supelco
Acetato de amonio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Acetato de amonio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
77.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-162-9
NACRES:
NA.21
assay:
≥98.0% (acidimetric)
grade:
ACS reagent
form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid)
≤2% Water
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
410 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • El acetato de amonio en la preparación de disoluciones tampón: en un estudio se destacó el uso del acetato de amonio en disoluciones de tampón para aplicaciones de biología molecular, enfatizando su papel en el mantenimiento de la estabilidad del pH y la compatibilidad con diversos procesos bioquímicos (Ahamed et al., 2024).
  • Acetato de amonio de alta pureza para espectrometría de masas: en otra investigación se empleó acetato de amonio de gran pureza en el desarrollo de un método robusto de espectrometría de masas para el análisis de muestras biológicas complejas, demostrando su eficacia para mejorar la sensibilidad y la precisión de la detección (Mozayad et al., 2024).
  • Aplicaciones en la ciencia de los materiales: en el campo de la ciencia de los materiales, el acetato de amonio se ha utilizado como precursor para la síntesis de nuevos materiales con posibles aplicaciones en el almacenamiento de energía y la electrónica, demostrando su versatilidad y su importancia funcional (Hansen et al., 2024).
  • Síntesis farmacéutica: destacando su papel en las formulaciones farmacéuticas, en un estudio se comentó el uso del acetato de amonio como catalizador en los procesos de síntesis de fármacos, contribuyendo a métodos de producción más eficientes y limpios (Zhao et al., 2024).
  • Reactivo para análisis medioambientales: el acetato de amonio es también fundamental en las ciencias medioambientales, en particular en el análisis de muestras de suelo y agua para evaluar la contaminación, donde actúa como un agente de par iónico eficaz para medir diversos contaminantes (Kopeć et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: AX1220; AX1220-1; AX1220-3; AX1220-5; AX1220-20
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 98,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 6,7 - 7,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitratos (NO₃): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0002 %
Substancias reductoras del permanganato de potasio (como ácido fórmico): ≤ 0,005 %
Residuos tras ignición (como sulfatos): ≤ 0,01 %
Agua: ≤ 2,0 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi, I am wondering if ammonium acetate (1.01116) is suitable for ananlysis of assay and degradations of medicinal products by UHPLC. Kind regards, Kristina
    1 answer
    1. This product is an ACS reagent grade and has not been tested for chromatography applications. However, Product 73594, Ammonium acetate, tested for suitability in LC-MS, would be a more suitable option for use in UPLC and HPLC. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/73594