Merck
A7262
Ammonium acetate
reagent grade, ≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate has been used:
  • in phenol extraction method to precipitate and extract proteins from different Cajanus cajan tissues
  • in ethanol precipitation for the high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (HPLC ESI-TOF) quantification of the oligonucleotides
  • to prepare acetonitrile and acetate buffer to perform chromatographic analyses of volatile compounds
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)