Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Fecha estimada de envío22 de junio de 2026desdePUDAHUEL | $212.000 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $608.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-343-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417637
Assay:
≥95%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
276-278 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-ZCFIWIBFSA-N
Application
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of L-DOPA extracted from both germinated and raw seed flours of velvet bean.
Biochem/physiol Actions
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine (D-DOPA) is a DOPA enantiomer. It exhibits antimicrobial activity. D-DOPA serves as a precursor for dopamine.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 276-278 °C (lit.) | mp 276-278 °C (lit.) | mp - | mp - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?