Documentos clave
1.00382
Millipore
DL-Malic acid
for biochemistry
Sinónimos:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O5
Número de CAS:
Peso molecular:
134.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
230-022-8
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
349 °C
potencia
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
temperatura de transición
flash point 203 °C
densidad
1.60 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 128 - 132 °C
Optical rotation (20 %; water): -0.1 - 0.1 °
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Related substances (HPLC) (Impurity A (fumaric acid)): ≤ 1.0 %
Related substances (HPLC) (Impurity B (maleic acid)): ≤ 0.05 %
Related substances (HPLC) (any other impurity): ≤ 0.1 %
Related substances (HPLC) (Sum of all other impurities): ≤ 0.5 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
397.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
203 °C