94916
DL-Malic acid
analytical standard
Sinónimos:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
644 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
95.0-105.0 wt. % (NaOH 0.1M, Titration)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
131-133 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 646.6 g/L at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
397.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
203 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.