1.00304
Hydrobromic acid
47%, EMPLURA®
Sinónimos:
Hydrogen bromide solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hydrobromic acid 47%, EMPLURA®
presión de vapor
10.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥47% (acidimetric)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.002% Phosphate, Phosphite (as PO4)
≤0.005% Sulfate and sulphite (as SO4)
≤0.01% Non volatile matter
≤0.05% Chloride (Cl)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
- The use of ion chromatography for the determination of volatile inorganic acids in workplace air: Hydrobromic acid is used to validate methodology for air quality assessment in workplaces, ensuring safety and compliance with environmental health standards. This application underscores the essential nature of 47% hydrobromic acid in maintaining chemical safety in industrial environments (Kowalska and Szewczyńska, 2022).
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Phosphate, Phosphite (as PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non volatile matter: ≤ 0.01 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable