1.00229
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (iodometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
pérdida
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
densidad
2.7 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
900 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3