675644
Chromium(VI) oxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Chromic anhydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder or flakes
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
196 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.