Documentos clave
07-631
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cdk2
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CDKN2, Anti-p33(CDK2)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDK2AP1(8099)
Especificidad
Reconoce la proteína cinasa p33cdk2 humana.
Se prevé una reacción cruzada con ratón, rata, primates no humanos y hámster basada en la homología de secuencia
Inmunógeno
péptido que corresponde a los aminoácidos 287-298 (C-QDVTKPVPHLRL) de cdk2 de rata
Aplicación
El anticuerpo anti-cdk2 es un anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad para la detección de cdk2 y se ha validado en IP y WB.
Calidad
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia en extractos nucleares de células HeLa
Descripción de destino
33 kDa
Forma física
Presentación: Purificada
Nota de análisis
Control
Tejido del colon
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Carlotta Costa et al.
Cancer discovery, 10(1), 72-85 (2019-10-09)
The combination of CDK4/6 inhibitors with antiestrogen therapies significantly improves clinical outcomes in ER-positive advanced breast cancer. To identify mechanisms of acquired resistance, we analyzed serial biopsies and rapid autopsies from patients treated with the combination of the CDK4/6 inhibitor
CDK2 encodes a 33-kDa cyclin A-associated protein kinase and is expressed before CDC2 in the cell cycle.
Elledge, S J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 2907-2911 (1992)
Dissecting the role of p53 phosphorylation in homologous recombination provides new clues for gain-of-function mutants.
Restle, A; Farber, M; Baumann, C; Bohringer, M; Scheidtmann, KH; Muller-Tidow, C; Wiesmuller, L
Nucleic Acids Research null
Sublytic complement attack induces cell cycle in oligodendrocytes.
Rus, H G, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4892-4900 (1996)
S J Elledge et al.
The EMBO journal, 10(9), 2653-2659 (1991-09-01)
The onset of S-phase and M-phase in both Schizosaccharomyces pombe and Saccharomyces cerevisiae requires the function of the cdc2/CDC28 gene product, p34, a serine-threonine protein kinase. A human homolog, p34cdc2, was identified by functional complementation of the S.pombe cdc2 mutation