Documentos
05-432
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NR1, CT.
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Grin1, NMDA R1 receptor C1 cassette, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
General description
El NR1 (NMDA1o NMDAR1, también conocido como GRIN1) junto con la subunidad NR2 forma un heterodímero que constituye el receptor de NMDA. El receptor de NMDA (NMDAR) se caracteriza como un receptor ionotrópico del glutamato. Como su nombre indica, (NMDA (N-metil D-aspartato) es un agonista del receptor. Una característica distintiva del receptor de NMDA es que es a la vez activado por ligando y dependiente del voltaje debido a su sensibilidad al magnesio. Los receptores NMDA activados provocan la apertura de un canal iónico que no es selectivo para los cationes. El resultado es el flujo de entrada de Na+ y pequeñas cantidades de iones Ca2+ al interior de la célula y la salida de K+ de la célula. Se ha implicado el flujo de calcio por los NMDAR en la plasticidad sináptica, un mecanismo celular para el aprendizaje y la memoria.
Specificity
Este anticuerpo es específico del NR1, PM 130 kDa. El epítopo está situado en una región (834-864) común a todas las isoformas del NR1 y por lo tanto debe mostrar reacción cruzada con todas las isoformas de NR1. Puede detectarse otra banda a concentraciones más elevadas, Pm 200 kDa.
Immunogen
Epítopo: El epítopo se encuentra en una región (a.a. 834-864) común a todas las isoformas del NR1
Proteína de fusión etiquetada con His correspondiente a los residuos 834-938 del NR1A de rata. La secuencia inmunizante es idéntica en ratas y humanos.
Application
El anticuerpo anti-NR1, CT, detecta la concentración de NR1, y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 μg de un lote anterior provocó la inmunoprecipitación del NR1 a partir de 500 mg de preparación de proteínas microsómicas cerebrales de ratas.
Inmunocitoquímica:
un laboratorio independiente ha demostrado tinción positiva en células QT-6 transfectadas para expresar el NR1 que se fijaron con paraformaldehído al 4%/sacarosa al 4% en PBS y en neuronas de rata cultivadas no transfectadas.
Nota: No hervir la preparación microsómica. Incubar a temperatura ambiente durante 30-45 minutos.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en preparación proteica microsómica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 μg/ml de este lote detectó el NR1 en 20 μg de preparación proteica microsómica cerebral de rata (Nº de ref. 12-144).
Target description
~130 kDa observados
Physical form
IgG monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0.1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año entre 2 y 8ºC desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Glutamate binding to the GluN2B subunit controls surface trafficking of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors.
She, K; Ferreira, JS; Carvalho, AL; Craig, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Natural reward experience alters AMPA and NMDA receptor distribution and function in the nucleus accumbens.
Pitchers, KK; Schmid, S; Di Sebastiano, AR; Wang, X; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM
Testing null
Jia-Hua Hu et al.
Nature neuroscience, 15(6), 836-844 (2012-05-09)
Group I metabotropic glutamate receptors (mGluRs), including mGluR1 and mGluR5, are G protein–coupled receptors (GPCRs) that are expressed at excitatory synapses in brain and spinal cord. GPCRs are often negatively regulated by specific G protein–coupled receptor kinases and subsequent binding
Kourtney Graham et al.
NPJ schizophrenia, 5(1), 1-1 (2019-01-16)
The 14-3-3 family of proteins is genetically linked to several psychiatric disorders, including schizophrenia. Our 14-3-3 functional knockout (FKO) mice, as well as other 14-3-3 knockout models, have been shown to exhibit behavioral endophenotypes related to schizophrenia. While specific forebrain
NMDA receptors mediate synaptic competition in culture.
She, K; Craig, AM
Testing null