Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
AB1504
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor 1 de glutamato
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, horse, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
platypus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
Los receptores del glutamato (GluR) pueden clasificarse como ionotropos o metabotropos y se subclasifican por sus preferencias agonistas (NMDA, AMPA o ácido kaínico). Hay cuatro tipos de subunidades de GluR selectivas a AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 y GluR4). Las combinaciones tetrámeras o pentámeras de diferentes subunidades contribuyen a la diversidad funcional de los receptores del AMPA. En general, los receptores del AMPA intervienen en las corrientes sinápticas rápidas en la mayoría de las sinapsis excitadoras, y la estequiometría está caracterizada por la composición del subtipo. Se cree que el GluR1 participa en el flujo de entrada de calcio y tiene una función vital en la plasticidad sináptica relacionada con el aprendizaje. La reducción del GluR1 ha sido causada por la mutación del gen FMR1 y contribuye al síndrome del cromosoma X frágil. Se ha encontrado correlación entre los cambios en la expresión de los receptores GluR1 en las neuronas dopaminérgicas y la sensibilización de las drogas.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el receptor de glutamato 1 en el dominio citoplásmico.
Immunogen
Epítopo: Dominio citoplásmico
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente al receptor humano 1 del glutamato en el dominio citoplásmico.
Application
Análisis inmunohistoquímico: se ha demostrado que una dilución 1:300 de este anticuerpo detecta el receptor 1 del glutamato (GluR1) en tejido cerebral de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-receptor 1 del glutamato está validado para ser utilizado en WB, IH(P), IP para la detección del receptor 1 del glutamato.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:1000 de este anticuerpo detectó el receptor 1 del glutamato (GluR1) en 10 µg de lisado de cerebro de ratón.
Target description
Observado en ~106 kDa
Physical form
Purificado por afinidad
Suero policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 % y un 30 % de glicerol.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de cerebro del ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Synaptic anchorage of AMPA receptors by cadherins through neural plakophilin-related arm protein AMPA receptor-binding protein complexes.
Silverman, JB; Restituito, S; Lu, W; Lee-Edwards, L; Khatri, L; Ziff, EB
The Journal of Neuroscience null
SNAP-25 is a target of protein kinase C phosphorylation critical to NMDA receptor trafficking.
Lau, CG; Takayasu, Y; Rodenas-Ruano, A; Paternain, AV; Lerma, J; Bennett, MV; Zukin, RS
The Journal of Neuroscience null
Brain-derived neurotrophic factor activation of CaM-kinase kinase via transient receptor potential canonical channels induces the translation and synaptic incorporation of GluA1-containing calcium-permeable AMPA receptors.
Fortin, DA; Srivastava, T; Dwarakanath, D; Pierre, P; Nygaard, S; Derkach, VA; Soderling, TR
The Journal of Neuroscience null
E Polgár et al.
Neuroscience, 167(4), 1192-1204 (2010-03-23)
Lamina I of the spinal cord contains many projection neurons that express the neurokinin 1 receptor (NK1r). It has been reported that these cells can undergo long-term potentiation (LTP), which may result from insertion of AMPA-type glutamate receptors (AMPArs) containing
Involvement of AMPA receptors in the antidepressant-like effects of lithium in the mouse tail suspension test and forced swim test.
Gould, TD; O'Donnell, KC; Dow, ER; Du, J; Chen, G; Manji, HK
Neuropharmacology null