E-039
Ethanol solution
200 mg/dL in H2O, ampule of 5 × 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
200 mg/dL in H2O
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.