Merck
A-057
Multicomponent Alcohol Mix 500
500 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Multi-component Alcohol Mix
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Acetone , Ethanol , Isopropanol , Methanol
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL each component in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
General description
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 500 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)