Saltar a
E-015
Etil-β-D-glucurónido
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
222.19
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OCC)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
InChI key
IWJBVMJWSPZNJH-UQGZVRACSA-N
General description
Este material de referencia certificado es ampliamente utilizado en análisis forense y aplicaciones de toxicología clínica para determinar el contenido de alcohol en sangre.
El etil-βD-glucurónido (EtG) es un metabolito hidrosoluble y estable del etanol, utilizado como biomarcador sistemático en el control del abuso de alcohol. Una fracción muy pequeña del etanol experimenta degradación a EtG, que puede detectarse en los líquidos corporales, así como en el cabello.
Application
El material de referencia certificado (CRM) en disolución también puede utilizarse como sigue:
  • Análisis de múltiples residuos de diferentes metabolitos alcohólicos en muestras humanas de plasma sanguíneo y de orina mediante cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento (UHPLC) combinada con espectrometría de masas en tándem (MS/MS)
  • Optimización de un método de cromatografía de líquidos supercríticos-espectrometría de masas en tándem (SFC-MS/MS) para la separación y la cuantificación de fármacos muy polares y sus metabolitos utilizando una fase estacionaria de intercambio iónico de muestras de orina humana
  • Evaluación de un enfoque espectrométrico de masas de ionización por electrospray de iones emparejados (PIESI-MS) acoplado con la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) para la detección y medición de los metabolitos farmacológicos en muestras de orina
  • Evaluar el impacto de la preparación de muestras de cabello en el análisis cuantitativo del etil-β-D-glucurónido mediante cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento-ionización por electrospray-espectrometría de masas en tándem
  • Análisis del etil-β-D-glucurónido como biomarcador urinario en muestras de orina humana mediante un cromatógrafo de gas de sobremesa acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS)
Features and Benefits
  • Completamente caracterizada bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompañada de un Certificado de Análisis Completo (CoA) con datos sobre estabilidad, homogeneidad, precisión de concentración, incertidumbre y trazabilidad
  • Rigurosamente probada mediante estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar la precisión y la vida útil
  • Preparada gravimétricamente utilizando balanzas de precisión cualificadas para garantizar una incertidumbre mínima
  • Sellada a la llama bajo argón en ampollas para una vida útil prolongada
  • Se ofrece en un práctico formato exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etil-β-D-glucurónido
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)