Merck
E-035
Ethanol solution
25 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 10 × 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
25 mg/dL in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
A kit of NIST traceable ethanol standards suitable for calibration of ethanol testing methods. These Certified Reference Materials are widely used in forensic analysis and clinical toxicology applications for determination of blood alcohol content.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)