Documentos clave
Z405582
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 10 mm, side arm O.D. 13 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$167.800
$167.800
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$167.800
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
$167.800
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
fabricante / nombre comercial
J. Young
brazo lateral D.E.
13 mm
tamaño de la llave de paso
10 mm
Descripción general
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)