Z286478
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 4 mm
Sinónimos:
3-way connector, hose connector
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene (with TFE plug)
descripción
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Características
autoclavable
envase
pack of 1 ea
case of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 6470, 0004
calibre tamaño
4 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Autoclave friendly
- Non-seizing, leakproof PTFE plug
- Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)