Documentos clave
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$67.240
$67.240
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$67.240
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
$67.240
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
J. Young
brazo lateral D.E.
8 mm
Descripción general
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)